SAB1300639
Anti-USP12 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 12, Anti-Ubiquitin thiolesterase 12, Anti-Ubiquitin-specific processing protease 12, Deubiquitinating enzyme 12, Ubiquitin hydrolyzing enzyme 1
318,00 €
About This Item
318,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... USP12(219333)
Description générale
Immunogène
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human USP12.
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable