Principaux documents
SAB1300586
Sigma-Aldrich
Anti-NAP1L1 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HNRP, Anti-NAP-1-related protein, Anti-NAP1L1, Anti-NRP, Anti-Nucleosome assembly protein 1-like 1
100 μG
281,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
281,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NAP1L1(4673)
Description générale
NAP1L1 is a member of the nucleosome assembly protein (NAP) family. This protein participates in DNA replication and may play a role in modulating chromatin formation and contribute to the regulation of cell proliferation.
Immunogène
NAP1L1 (NP_004528, 1-30)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human NAP1L1.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable