Principaux documents
SAB1300505
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OIT3(L) antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-LZP, Anti-OIT3, Anti-Oncoprotein-induced transcript 3 protein [Precursor], Liver-specific zona pellucida domain-containing protein
100 μG
374,00 €
374,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
374,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
374,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
63CT2.5.3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OIT3(170392)
Description générale
Liver-specific ZP domain-containing protein (OIT3) is a liver-specific protein involved possibly in hepatocellular function and development. GST-tag OIT3 recombinant protein(large) is used to produce this monoclonal antibody.
Immunogène
OIT3 (NP_689848, GST Recombinant Protein (large))
GST-tag OIT3 recombinant protein(large) is used to produce this monoclonal antibody.
Forme physique
Purified monoclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable