Principaux documents
SAB1300379
Sigma-Aldrich
Anti-EKI1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-EKI, Anti-ETNK1, Anti-Ethanolamine kinase
100 μG
281,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
281,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EKI1(55500)
Description générale
Ethanolamine kinase 1 (EKI1), functions in the first committed step of the phosphatidylethanolamine synthesis pathway. This cytosolic enzyme is specific for ethanolamine and exhibits negligible kinase activity on choline.
Immunogène
EKI1 (Q9HBU6, 3-35)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human EKI1.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable