Principaux documents
SAB1300302
Sigma-Aldrich
Anti-NPTX2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-NP-II, Anti-NP2, Anti-NPTX2, Anti-Neuronal pentraxin II, Anti-Neuronal pentraxin-2
100 μG
281,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
281,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPTX2(4885)
Catégories apparentées
Description générale
NPTX2 is likely to play a role in the modification of cellular properties that underlie long-term plasticity. It binds to agar matrix in a calcium-dependent manner.
Immunogène
NPTX2 (NP_002514, 314-348)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NPTX2.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable