SAB1300001
Monoclonal Anti-Phospho-PLM-S68 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Phospholemman, FXYD1
318,00 €
About This Item
318,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
41AT858.235, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer68)
Informations sur le gène
mouse ... Fxyd1(56188)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
This monoclonal antibody is generated from mice immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S68 of mouse PLM.
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable