SAB1105562
Anti-FKBP1A (53-66) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-FK506 binding protein 1A, Anti-FKBP-12, Anti-FKBP1, Anti-FKBP12C, Anti-PKC12, Anti-PPIASE
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2,000
Numéro d'accès UniProt
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable