S9757
Sulfabenzamide
Synonyme(s) :
N-(4-Aminobenzenesulfonyl)benzamide, N-Sulfanilylbenzamide
About This Item
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O3S/c14-11-6-8-12(9-7-11)19(17,18)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
Clé InChI
PBCZLFBEBARBBI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable