Principaux documents
S8649
Sigma-Aldrich
Sar-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H39N9O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
601.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CNCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
P Wisniowski et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 125(1), 38-45 (1995-01-01)
Pneumocystis carinii pneumonia is a major opportunistic infection in patients with the acquired immune deficiency syndrome. P. carinii attachment to alveolar epithelial cells is considered necessary for growth and replication of the organism. Recent studies have focused on the role