S8508
[Tyr11]-Somatostatin
≥90% (HPLC)
About This Item
Pureté
≥90% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(N)C(=O)NCC(=O)NC1CSSCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)C(Cc5ccccc5)NC(=O)C(Cc6ccccc6)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC1=O)C(C)O)C(C)O)C(O)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable