S8031
[pGlu5, D-Trp7,9,10]-Substance P Fragment 5-11
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
pGlu-Gln-D-Trp-Phe-D-Trp-D-Trp-Met-NH2
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
[pGlu5, D-Trp7,9,10]-Substance P Fragment 5-11, ≥90% (HPLC)
Essai
≥90% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@@H](Cc6c[nH]c7ccccc67)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]8CCC(=O)N8)C(N)=O
InChI
1S/C57H64N12O9S/c1-79-24-23-42(51(59)72)64-55(76)46(26-33-29-60-39-16-8-5-13-36(33)39)69-57(78)48(28-35-31-62-41-18-10-7-15-38(35)41)68-54(75)45(25-32-11-3-2-4-12-32)66-56(77)47(27-34-30-61-40-17-9-6-14-37(34)40)67-53(74)44(19-21-49(58)70)65-52(73)43-20-22-50(71)63-43/h2-18,29-31,42-48,60-62H,19-28H2,1H3,(H2,58,70)(H2,59,72)(H,63,71)(H,64,76)(H,65,73)(H,66,77)(H,67,74)(H,68,75)(H,69,78)/t42-,43-,44-,45-,46+,47+,48+/m0/s1
Clé InChI
WSYRBHQWMXTCHQ-SFIKJRKMSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable