S6946
Syringomycin E
from Pseudomonas syringae B-301D, >95% (HPLC), solution
Synonyme(s) :
SR-E
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Pseudomonas syringae B-301D
Pureté
>95% (HPLC)
Forme
solution
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
cell membrane | interferes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]\C(CC)=C1\NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CCC\N=C(\N)N)NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](COC(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@H](NC1=O)[C@H](O)C(O)=O)[C@H](O)CCl)NC(=O)CC(O)CCCCCCCC
InChI
1S/C53H85ClN14O17/c1-3-5-6-7-8-12-17-30(70)25-39(72)60-37-28-85-52(84)40(38(71)26-54)67-50(81)41(42(73)51(82)83)68-46(77)31(14-4-2)61-47(78)35(24-29-15-10-9-11-16-29)65-43(74)32(18-13-23-59-53(57)58)62-44(75)33(19-21-55)63-45(76)34(20-22-56)64-48(79)36(27-69)66-49(37)80/h9-11,14-16,30,32-38,40-42,69-71,73H,3-8,12-13,17-28,55-56H2,1-2H3,(H,60,72)(H,61,78)(H,62,75)(H,63,76)(H,64,79)(H,65,74)(H,66,80)(H,67,81)(H,68,77)(H,82,83)(H4,57,58,59)/b31-14-/t30?,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38+,40-,41+,42?/m0/s1
Clé InChI
YMFYPHGOLKNWQN-WMJMADPPSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable