Principaux documents
S6880
Sigma-Aldrich
Oleyl stearate
~99%, liquid
Synonyme(s) :
Stearic acid oleyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H70O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Essai
~99%
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 50(8), 821-836 (2015-07-17)
A series of different types of wax esters (represented by RCOOR') were systematically studied by using electrospray ionization (ESI) collision-induced dissociation tandem mass spectrometry (MS/MS) along with pseudo MS(3) (in-source dissociation combined with MS/MS) on a quadrupole time-of-flight (Q-TOF) mass