Principaux documents
S5508
Sigma-Aldrich
Statine
Synonyme(s) :
(3S,4S)-4-Amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Beilstein:
3537971
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](N)[C@@H](O)CC(O)=O