S5304
S-Ceramic HyperD® F
50 μm mean particle size
Synonyme(s) :
HyperD® ceramic ion exchangers
About This Item
Niveau de qualité
Taille moyenne des particules
50 μm
Capacité
>0.15 meq/mL
Température de stockage
2-8°C
Application
Caractéristiques et avantages
The supports are stable in commonly used solvents and alkaline or acid environments. Supplied as aqueous suspensions in 1 M NaCl with 20% ethanol to inhibit bacterial growth.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C