S5174
SPARC from murine parietal yolk sac (PYS-2) cells
~80% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonyme(s) :
BM-40, Osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine
About This Item
Source biologique
mouse (PYS-2 cells)
Pureté
~80% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
4‑40 μg/cm2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Sparc(20692)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Attention
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.