S5070
Anti-Sodium Channel ASIC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-DRASIC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat
Technique(s)
western blot: 1:200 using rat dorsal root ganglion lysate
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACCN3(9311)
mouse ... Accn3(171209)
rat ... Accn3(286920)
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité