S3946
Anti-phospho-Synaptotagmin (pThr202) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Utilisation
sufficient for 10 blots
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using rat brain lysate
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SYT1(6857)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable