Principaux documents
S3922
Sigma-Aldrich
[Methyl-D-Phe6, D-Trp7,9, Leu10-psi(CH2NH)Leu11]-Substance P Fragment 6-11
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Methyl-D-Phe-D-Trp-Phe-D-Trp-Leu-psi[CH2NH]-Leu-NH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C53H67N9O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
910.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (HPLC)
Composition
Peptide content, ~70%
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)N[C@H](CN[C@@H](CC(C)C)C(N)=O)CC(C)C
Informations sur le gène
human ... TAC1(6863)
Actions biochimiques/physiologiques
This substance P analog inhibited small-cell lung cancer proliferation in vitro and in vivo.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A Orosz et al.
International journal of cancer, 60(1), 82-87 (1995-01-03)
Human small-cell lung-cancer cells (SCLC) produce and secrete gastrin-releasing peptide (GRP), the mammalian equivalent of bombesin (BN). There is some evidence to suggest that GRP is an autocrine regulator of SCLC cell growth. In the search for potent BN antagonists