S3375
Sedoheptulose anhydride monohydrate
Synonyme(s) :
2,7-Anhydro-β-D-altro-heptulopyranose, Sedoheptulosan
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Sedum spectabile
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -133 to -130 °, c = 2% (w/v) in water
Chaîne SMILES
O.[H][C@]12CO[C@](CO)(O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H12O6.H2O/c8-2-7-6(11)5(10)4(9)3(13-7)1-12-7;/h3-6,8-11H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5-,6+,7-;/m1./s1
Clé InChI
TXADMKCMMLBFTL-CQJQEINESA-N
Notes préparatoires
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable