S3072
Spiramycin adipate
Synonyme(s) :
Spiramycin hexanedioate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Puissance
3948 I.U. per mg
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Couleur
off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable