S2944
Anti-SMN antibody, Mouse monoclonal
clone 2B1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Survival of Motor Neurons
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
Xenopus, human, mouse
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using A431 cell extract
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMN1(6606) , SMN2(6607)
mouse ... Smn1(20595)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable