S2189
SE 175
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1SC(=O)c2ccc(CO[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C16H13NO6S/c1-22-15(18)13-4-2-3-5-14(13)24-16(19)12-8-6-11(7-9-12)10-23-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3
Clé InChI
JDIVRBDMTYQVOK-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable