S2071
Anti-Sodium Channel NaV1.8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-PN3, Anti-SCN10A
307,00 €
About This Item
307,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using adult rat DRG
western blot: 1:200 using rat DRG lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCN10A(6336)
mouse ... Scn10a(20264)
rat ... Scn10a(29571)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable