Principaux documents
S2070
Sigma-Aldrich
Anti-SF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Synonyme(s) :
Anti-Splicing Factor 4
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
ammonium sulfate suspension
Poids mol.
antigen 72.4 kDa
Espèces réactives
human, rodent
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SF4(57794)
mouse ... Sf4(70616)
rat ... Sf4(290666)
Immunogène
synthetic peptide corresponding to human SF4 (amino acids 103-105), conjugated to BSA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves