S0274
[D-Arg1, D-Trp7,9, Leu11]-Substance P acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Spantide I
About This Item
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](N)CCCNC(N)=N)C(N)=O
Informations sur le gène
human ... TACR1(6869)
mouse ... TACR1(21336)
rat ... TACR1(24807)
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable