Principaux documents
RY865
Sigma-Aldrich
Reactive Yellow 86−Agarose
prepacked column (of R2382)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111000
Description
Includes 5 columns, 2.5ml each
Forme
prepacked column (of R2382)
Température de stockage
2-8°C
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • Reactive Yellow 86−Agarose, saline suspension 5 column