Documents
RT6011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
T-60-11, non aerosol tight, without adapter, without lid, to hold, 60 x 1.5/2.0 mL tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Caractéristiques
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes
drum rotor (microtubes)
non aerosol tight
without adapter
without lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638505 (NA)
Eppendorf® 5804730003 (EU)
Paramètres
16,400 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG