Principaux documents
RFA453011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Le produit RFA453011-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor (microtubes)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637100 (NA)
Eppendorf® 5804726006 (EU)
Paramètres
20,800 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Catégories apparentées
Description générale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG