RES1000A-A7
ACES
Synonyme(s) :
Acide N-(2-acétamido)-2-aminoéthanesulfonique, Acide N-(carbamoylméthyl)-2-aminoéthanesulfonique, N-(carbamoylméthyl)taurine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin and microbial; tested
Plage de pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Pf
>220 °C (dec.) (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Chaîne SMILES
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
Clé InChI
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Application
Specific applications include buffers for cell culture media, protein separations and diagnostic reagent production.
Conditionnement
RES1000A-A701X: 100 gm container
RES1000A-A702X: 1 kg container
RES1000A-A704X: 10 kg container
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable