RAB1269
Human Aminopeptidase LRAP ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.23 ng/mL
standard curve range: 1.229-300 ng/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ERAP2(64167)
Description générale
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)