RAB1228
Feline CXCL1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Synonyme(s) :
C-X-C motif chemokine 1, Growth-regulated alpha protein, Platelet-derived growth factor-inducible protein KC, Secretory protein N51
About This Item
Espèces réactives
feline
Technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable