RAB1139
Rat bFGF ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
rat
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/ml
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Fgf2(54250)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable