Merck
Passer à
RAB0809
Mouse Il17f / Interleukin-17F ELISA Kit
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
96 wells
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
858,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Il17f(257630)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
858,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Il17f(257630)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse Interleukin 17F.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
RAB0816RAB0807RAB0264
Gene Information
mouse ... Il17f(257630)
Gene Information
mouse ... Il7r(16197)
Gene Information
mouse ... Il17rb(50905)
Gene Information
mouse ... Il17b(56069)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.200-50 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 16.46-12000 pg/mL
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    FDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    FDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    FDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c