Documents
RAB0455
Sigma-Aldrich
Neurokinin-A EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TAC1(6863)
mouse ... TAC1(21333)
rat ... TAC1(24806)
Description générale
The Neurokinin A Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Neurokinin A peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogène
Neurokinin-A, synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)