Documents
RAB0095
Sigma-Aldrich
Human Endostatin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 13.7-10000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... COL18A1(80781)
Catégories apparentées
Description générale
The Human Endostatin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Endostatin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogène
Recombinant Human Endostatin
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Autres remarques
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)FDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)FDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)FDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)FDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)FDS
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)