RAB0042
Human Eotaxin / CCL11 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/mL
standard curve range: 49.15-12000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CCL11(6356)
Description générale
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Autres remarques
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Composants de kit également disponibles séparément
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials