Documents
RA4384-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, with 4 x 100 mL round buckets
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Caractéristiques
to hold 1.5 - 100 mL tubes
to hold x blood collection and cell culture tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 100 mL round buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639048 (NA)
Eppendorf® 5702720003 (EU)
Paramètres
3,000 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG