R9529
Anti-AtRAC3 antibody produced in rabbit
~1.2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Arabidopsis ROP (Rho of plants)
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 21 kDa
Espèces réactives
Arabidopsis sp.
Concentration
~1.2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant AtRac3 expressed in E. coli
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Arabidopsis thaliana ... Rop1(824293)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable