R8903
Monoclonal Anti-hnRNP-K/J antibody produced in mouse
clone 3C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K/J
488,00 €
About This Item
488,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~60 kDa
Espèces réactives
hamster, Xenopus, bovine, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extract of MBDK cells
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HNRNPK(3190)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable