R7532
RRD-251 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2,4-Dichlorophenyl)carbamimidothioic acid methyl ester hydrochloride, 2-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-thiopseudourea hydrochloride, Rb/Raf-1 disruptor 251 hydrochloride, S-(2,4-Dichlorobenzyl)-isothiouronium hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >2 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.NC(=N)SCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2N2S.ClH/c9-6-2-1-5(7(10)3-6)4-13-8(11)12;/h1-3H,4H2,(H3,11,12);1H
Clé InChI
COMNQRICZGJVLE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3