R6400
Anti-phospho-Retinoblastoma (pSer807,811) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
551,00 €
About This Item
551,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using human fibroblasts synchronized by serum deprivation
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer807/pSer811)
Informations sur le gène
human ... RB1(5925)
mouse ... Rb1(19645)
rat ... Rb1(24708)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable