R5880
Renin Substrate Tetradecapeptide human
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Angiotensinogen 1-14, Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Asn
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C83H122N24O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1760.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥95% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
M D Mostaqul Huq et al.
Journal of proteome research, 8(3), 1156-1167 (2009-02-17)
Receptor interacting protein 140 (RIP140) undergoes extensive post-translational modifications (PTMs), including phosphorylation, acetylation, arginine methylation, and pyridoxylation. PTMs affect its subcellular distribution, protein-protein interaction, and biological activity in adipocyte differentiation. Arginine methylation on Arg(240), Arg(650), and Arg(948) suppresses the repressive