R5145
Anti-Rsk1 antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-p90rsk
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen 80 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast cell lysate and rat brain extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPS6KA1(6195)
mouse ... Rps6ka1(20111)
rat ... Rps6ka1(81771)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques