R5030
Ridaifen-B
≥98% (HPLC), white, solid
Synonyme(s) :
1,1′-[(2-Phenyl-1-buten-1-ylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl)]bis-pyrrolidine
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Disponibilité
not available in Japan
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥13 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(OCCN3CCCC3)cc2)c4ccc(OCCN5CCCC5)cc4
InChI
1S/C34H42N2O2/c1-2-33(28-10-4-3-5-11-28)34(29-12-16-31(17-13-29)37-26-24-35-20-6-7-21-35)30-14-18-32(19-15-30)38-27-25-36-22-8-9-23-36/h3-5,10-19H,2,6-9,20-27H2,1H3
Clé InChI
XQQWCGJGUHJSLR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable