R3756
Anti-Rat IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
455,00 €
About This Item
455,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
indirect ELISA: 1:90,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
- ADA immunoassay
- immunohistochemistry[1]
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable