R3655
Rubitecan
powder, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
9-nitrocamptothecin
54,10 €
About This Item
54,10 €
Produits recommandés
Nom du produit
Rubitecan,
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Pf
182-186 °C
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(cccc5nc34)[N+]([O-])=O)C2=O
InChI
1S/C20H15N3O6/c1-2-20(26)13-7-16-17-10(8-22(16)18(24)12(13)9-29-19(20)25)6-11-14(21-17)4-3-5-15(11)23(27)28/h3-7,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
Clé InChI
VHXNKPBCCMUMSW-FQEVSTJZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable