Principaux documents
R3405
Sigma-Aldrich
RP-107
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
7-n-Butyl-6-(4-hydroxyphenyl)[5H]-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H17N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCc1c([nH]c2nccnc12)-c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H17N3O/c1-2-3-4-13-14(11-5-7-12(20)8-6-11)19-16-15(13)17-9-10-18-16/h5-10,20H,2-4H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
PRIGRJPRGZCFAS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
RP107 is an activator of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) channel.
RP107 is an activator of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) channel. RP107 stimulates wild-type CFTR and mutated CFTR with submicromolar affinity by a cAMP-independent mechanism. EC50 = 89 nM at activating CFTR-dependent C-secretion, an effect inhibited by CFTR(inh)-172 and glibenclaminde. RP107 constitutes a new example of a scaffold structure for the selective activation of CFTR receptors.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Chloride Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We offer many products related to chloride channels for your research needs.