R0281
RNF11 human
recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CGI-123, MGC51169, RING Finger Protein 11, SID1669
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli (histidine-tagged)
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RNF11(26994)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable