Q110
Quinelorane dihydrochloride
crystalline
Synonyme(s) :
(5aR-trans)-5,5a,6,7,8,9,9a,10-Octahydro-6-propylpyrido[2,3-g]quinazolin-2-amine dihydrochloride, LY-163,502
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Couleur
white
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl.Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3cnc(N)nc3C2
InChI
1S/C14H22N4.2ClH/c1-2-5-18-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)18)9-16-14(15)17-12;;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H2,15,16,17);2*1H/t10-,13-;;/m1../s1
Clé InChI
WDEMLQIGYYLRRX-OWVUFADGSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813)
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable